Wichtige Dokumente
1.93102
Supelco
Sodium hydroxide
pellets (low chloride), for analysis EMPARTA® ACS
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352316
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Sodium hydroxide pellets (low chloride), for analysis EMPARTA® ACS
Qualität
ACS reagent
Produktlinie
EMPARTA®
Assay
99%
Form
solid
pH-Wert
> 14 (20 °C, 100 g/L)
bp
1,390 °C/1,013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
318  °C
Löslichkeit
water: soluble 1,090 g/L at 20 °C
Dichte
2.13 g/cm3 at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): 0.005%
phosphate (PO43-): 0.001%
sulfate (SO42-): 0.003%
Kationenspuren
Ca: 0.005%
Fe: 0.001%
K: 0.05%
Mg: 0.002%
N: 0.001%
Ni: 0.001%
heavy metals (as Pb): 0.002%
Lagertemp.
20-25°C
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
1.93102.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable