189299
ATR/CDK Inhibitor, NU6027
The ATR/CDK Inhibitor, NU6027, also referenced under CAS 220036-08-8, controls the biological activity of ATR/CDK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
ATR/CDK Inhibitor, NU6027, ATR Inhibitor, NU6027, 2,6-diamino-4-cyclohexyl-methyloxy-5-nitroso-pyrimidine, CDK2 Inhibitor, NU6027
Größe auswählen
CHF 194.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 194.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
red-purple
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear, blue
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Nc1nc(c(c(n1)OCC2CCCCC2)N=O)N
InChI
1S/C11H17N5O2/c12-9-8(16-17)10(15-11(13)14-9)18-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2,(H4,12,13,14,15)
InChIKey
DGWXOLHKVGDQLN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Arris, C.E, et al. 2000., J Med Chem.43, 2797.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable