Wichtige Dokumente
17851-M
Millipore
Aquacide II
Synonym(e):
Aquacide II
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
RTECS - FJ5950000
Merck USA index - 14, 1829
Qualitätsniveau
100
200
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
InChIKey
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Aquacide ist nützlich für das Konzentrieren von Proteinen und anderen Makromolekülen und kann für das schnelle Entfernen von Wasser aus Dialyseschläuchen mit entweder 2%igem Sirup oder Aquacide-Feststoff eingesetzt werden. Weder denaturiert Aquacide Proteine noch ändert es den pH-Wert beim Konzentrieren. Bei Raumtemperatur nimmt 1 g Aquacide in einer Stunde etwa 5 ml Wasser aus Lösung auf. Natriumsalz von Carboxymethylcellulose. Besitzt eine besonders hohe Viskosität. Enthält durchschnittliche 0,85 Carboxymethyl-Gruppen je Anhydroglucose-Einheit.
Natriumsalz von Carboxymethylcellulose. Besitzt eine besonders hohe Viskosität. Enthält durchschnittliche 0,85 Carboxymethyl-Gruppen je Anhydroglucose-Einheit.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable