Wichtige Dokumente
17-601
Sigma-Aldrich
ChIPAb+ Sp1 - durch ChIP validiertes Antikörper- und Primer-Set
from rabbit
Synonym(e):
Transcription factor Sp1, TSFP1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Hersteller/Markenname
ChIPAb+
Upstate®
Methode(n)
ChIP: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Der Transkriptionsfaktor SP1 kann die Transkription als Reaktion auf physiologische und pathologische Reize aktivieren oder unterdrücken. Er bindet mit hoher Affinität an GC-reiche Motive und reguliert die Expression einer großen Anzahl von Genen, die an einer Reihe von Prozessen wie Zellwachstum, Apoptose, Differenzierung und Immunantworten beteiligt sind. Wird stark durch posttranslationale Modifikationen (Phosphorylierung, Sumoylierung, proteolytische Spaltung, Glykosylierung und Acetylierung) reguliert. Bindet auch an den PDGFR-alpha-G-box-Promotor. Könnte beim Modulieren der Zellreaktion auf DNA-Schäden eine Rolle spielen. Ist an der Chromatin-Remodellierung beteiligt. Spielt eine Rolle bei der Rekrutierung von SMARCA4/BRG1 am c-FOS-Promotor. Spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation der FE65-Genexpression. In einem Komplex mit ATF7IP erhält er die Telomeraseaktivität in Krebszellen durch die Einleitung der TERT- und TERC-Genexpression. Isoform 3 ist ein stärkerer Aktivator der Transkription als Isoform 1. Reguliert die Transkription der CLOCK-Kernkomponente ARNTL/BMAL1 positiv.
Jede Charge der ChIPAb+-Reihe von Antikörpern wird einzeln für die Chromatin-Immunpräzipitation validiert, um jedes Mal erfolgreiche ChIP-Assays zu garantieren. Jeder Antikörper umfasst ein Kontrollprimerset zur Bestätigung der Leistung. Der Sp1-Antikörper und der Negativkontrolle-Antikörper (normales Kaninchen-IgG) können verwendet werden, um zu demonstrieren, dass der Sp1-Antikörper für die Präzipitation von Sp1-assoziiertem Chromatin funktionell validiert wurde.
Die enthaltenen qPCR-Primer flankieren die Sp1-Bindungsstelle des humanen DHFR-Promotors.
Spezifität
Sp1
Immunogen
Erkennt humanes Sp1-Protein von voller Länge
Anwendung
Durch ChIP validiertes SP1-Antikörper- und Primer-Set, einschließlich Antikörper in ChIP-Qualität und spezifische PCR-Kontrollprimer für die Chromatin-Immunpräzipitation von SP1.
Forschungs-Unterkategorie
Chromatin-Biologie
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Western-Blot-Analyse:
HeLa-Zellkernextrakt wurde durch Elektrophorese aufgelöst, auf Nitrocellulose übertragen und mit Anti-Sp1 (0,2 μg/ml) untersucht. Die Proteine wurden mit einem an HRP konjugierten Anti-Kaninchen-Sekundärantikörper der Ziege und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem visualisiert (siehe Abbildungen).
Verpackung
25 Assays je Kit, ~4 μg je Chromatin-Immunpräzipitation.
Qualität
Chromatin-Immunpräzipitation:
Beschalltes Chromatin aus 1 x 106 HeLa-Zellen wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 4 μg Negativkontrolle-Antikörper, normalem Kaninchen-IgG oder Anti-Sp1 des Kaninchens und dem Magna ChIP™ A Kit (Katalognr. 17-610) Rapid Protocol (2-Std.-IP) unterzogen. Die erfolgreiche Anreicherung von Sp1-assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit ChIP-Primern für DHFR verifiziert, die den humanen DHFR-Promotor flankieren, der eine Sp1-Bindungsstelle enthält (siehe Abbildungen).
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-ChIP A (Katalognr. 17-408)
oder EZ-ChIP (Katalognr. 17-371).
Zielbeschreibung
105 kDa und 95 kDa
Physikalische Form
Anti-Sp1 (polyklonales Kaninchen-IgG). Ein Fläschchen mit 100 μg mit Protein A aufgereinigtem IgG in 100 μl 0,014-mol/l-Phosphatpuffer, pH-Wert 7,6, 0,175 mol/l NaCl, 0,07 % Natriumazid und 30 % Glycerin. Bei -20 °C aufbewahren. Der Sp1-Antikörper wurde gegen humanes Sp1-Protein von voller Länge entwickelt und erkennt Sp1, Molekülmasse 105 kDa und 95 kDa, von Mensch, Maus und Ratte.
Normales Kaninchen-IgG. Ein Fläschchen mit 125 μg normalem Kaninchen-IgG in 125 μl. Bei -20 °C aufbewahren.
ChIP-Primer für DHFR. Ein Fläschchen mit 75 μl von 5 μmol/l jedes Kontrollprimers, spezifisch für den humanen Dihydrofolatreduktase (DHFR)-Promotor. Bei -20 °C aufbewahren.
FÜR: TCG CCT GCA CAA ATA GGG AC
REV: AGA ACG CGC GGT CAA GTT T
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Einschließlich Kaninchen-IgG als Negativkontrolle und für den humanen Dihydrofolatreduktase (DHFR)-Promotor spezifische Kontrollprimer.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Epigenetic up-regulation of leukemia inhibitory factor (LIF) gene during the progression to breast cancer.
Shin, JE; Park, SH; Jang, YK
Molecules and Cells null
Ziling Huang et al.
Oncology reports, 34(5), 2403-2412 (2015-09-10)
Long non-coding RNA (lncRNA) metastasis-associated lung adenocarcinoma transcript 1 (MALAT1), also known as nuclear-enriched transcript 2 (NEAT2), is highly conserved among mammals and highly expressed in the nucleus. It was first identified in lung cancer as a prognostic marker for
Paulisally Hau Yi Lo et al.
PloS one, 8(4), e61279-e61279 (2013-04-18)
Hepatitis C virus (HCV) infection is the major cause of hepatocellular carcinoma (HCC) in Japan. We previously identified the association of SNP rs2596542 in the 5' flanking region of the MHC class I polypeptide-related sequence A (MICA) gene with the
Yuanyuan Zhao et al.
Molecular oncology, 12(3), 305-321 (2017-12-08)
Transforming growth factor-beta (TGF-β) functions as a potent proliferation inhibitor and apoptosis inducer in the early stages of breast cancer, yet promotes cancer aggressiveness in the advanced stages. The dual effect of TGF-β on cancer development is known as TGF-β
Silvia Salatino et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 30(7), 809-825 (2016-05-18)
The peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator 1α (PGC-1α) coordinates the transcriptional network response to promote an improved endurance capacity in skeletal muscle, eg, by coactivating the estrogen-related receptor-α (ERRα) in the regulation of oxidative substrate metabolism. Despite a close functional relationship