Dokumente
1.70398
Supelco
IC Multi-element standard I
F⁻ = 100 mg/l, Cl⁻ = 250 mg/l, NO₃⁻, SO₄²⁻ = 500 mg/l, PO₄³⁻ = 1000 mg/l in H₂O Certipur®
Synonym(e):
Multi-Element Ion Chromatography Standard
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualitätsniveau
Methode(n)
ion chromatography: suitable
pH-Wert
1.5 (20 °C in H2O)
Dichte
1.000 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Format
multi-component solution
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
  • IC multi-element standard solution: The research utilizes IC Multi-element Standard I for the compressed calibration in ICP-MS analysis, improving the accuracy and precision in trace element quantification, crucial for complex samples in mine residues bioleaching ([Rito et al., 2022](https://doi.org/10.1038/s41598-022-19620-8)).
Verlinkung
Visit the IC Portal to learn more
Hinweis zur Analyse
Bestimmungsmethode: Ionenchromatographie
Methodengenauigkeit: Cl,NO3,SO4,PO4 3%; F 5%
Konzentration     β (F⁻): 95 - 105 mg/l
(zurückgeführt auf NIST)
Konzentration     β (Cl⁻): 240 - 260 mg/l
(zurückgeführt auf NIST-SRM 999b)
Konzentration     β (NO₃⁻): 475 - 525 mg/l
(zurückgeführt auf NIST-SRM 723d)
Konzentration     β (SO₄²⁻): 475 - 525 mg/l
(zurückgeführt auf NIST-SRM 682)
Konzentration     β (PO₄³⁻): 960 - 1040 mg/l
(zurückgeführt auf NIST SRM 84L)
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable