1.70354
Strontium-ICP-Standard
traceable to SRM from NIST Sr(NO₃)₂ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Sr Certipur®
Synonym(e):
Strontium-Kalibrierstandard für ICP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 200.7
Produktlinie
Certipur®
Methode(n)
ICP: suitable
pH-Wert
0.5 (20 °C in H2O)
Dichte
1.013 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten, Verfallsdatum und ausführlichen Informationen zu Spurenverunreinigungen zu erhalten.
Anwendung
Er kann zum Erstellen der Kalibrierungskurve verwendet werden, um die Isotopenhäufigkeit und die spezifische Aktivität von Strontium in gereinigtem Strontium-82 zu bestimmen.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.