Wichtige Dokumente
16-254
Sigma-Aldrich
Anti-Histidin-Tag-Antikörper, Klon 4D11, Alexa-Fluor-488-Konjugat
clone 4D11, Upstate®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 488
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4D11, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HRG(3273)
Anwendung
Forschungskategorie
Epitop-Tags & Allgemeine Verwendung
Forschungsunterkategorie
Epitop-Tags
Weisen Sie das Histidin-Tag mit diesem Anti-Histidin-Tag-Antikörper (Anti-His-Antikörper; Klon 4D11, Alexa-Fluor-488-Konjugat) nach, der für die Verwendung in IF, WB und IC validiert wurde.
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblotting an rekombinantem His-Protein beurteilt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Alexa Fluor ist eine eingetragene Marke von Molecular Probes, Inc.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C S McPhee et al.
Journal of dairy science, 94(4), 1738-1743 (2011-03-24)
Despite the recent growth of the organic dairy industry, organic producers and veterinarians have limited information when choosing mastitis treatments for animals in organic dairy production. Organic producers commonly administer homeopathic or other plant-based products without having research evaluating the
Michael Helwig et al.
The Journal of biological chemistry, 288(2), 1114-1124 (2012-11-23)
Neurodegenerative diseases such as Alzheimer (AD) and Parkinson (PD) are characterized by abnormal aggregation of misfolded β-sheet-rich proteins, including amyloid-β (Aβ)-derived peptides and tau in AD and α-synuclein in PD. Correct folding and assembly of these proteins are controlled by
Saraswoti Khadge et al.
Journal of mammary gland biology and neoplasia, 23(1-2), 43-58 (2018-03-27)
Studies in rodents have shown that dietary modifications as mammary glands (MG) develop, regulates susceptibility to mammary tumor initiation. However, the effects of dietary PUFA composition on MGs in adult life, remains poorly understood. This study investigated morphological alterations and