1.51013
Purospher® STAR Phenyl (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC Column
Synonym(e):
Purospher® STAR Phenyl (2µm) Hibar® HR 50-2.1
Größe auswählen
CHF 539.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 539.00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Purospher® STAR Phenyl (2 µm) UHPLC Columns, L × I.D. 50 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC column
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L11
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
12.5% Carbon loading
Parameter
1000 bar pressure
65 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
5 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
330 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
Phenyl bonding phase
Partikelgröße
2 μm
Porengröße
120 Å pore size
pH Betriebsbereich
1.5-10.5
Trenntechnik
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Lagertemp.
no temp limit
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Enhanced selectivity for aromatic compounds
- Suitable for use with highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications