1.50956
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC guard-cartridge
Synonym(e):
TM=[„LiChrospher“] C8 TM=[„LICHROCART“] Kartusche für HPLC
Größe auswählen
CHF 410.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 410.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) LiChroCART™ 4-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
10 pak of
Kennzeichnungsgrad
12.5% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
0.4 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit