1.50195
LiChroCART™ for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 125 mm × 2 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
LiChroCART™ 125-2, column L × I.D. 12.5 cm × 2 mm
Parameter
250 bar pressure
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
Säule L × ID
12.5 cm × 2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
Lagerung und Haltbarkeit
Storage temperature: no restrictions.
Rechtliche Hinweise
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany