Wichtige Dokumente
1.50174
Supelco
LiChroCART for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 250 mm × 4 mm; LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
LiChroCART 250-4, column L × I.D. 25 cm × 4 mm
Parameter
250 bar pressure
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
Säule L × ID
25 cm × 4 mm
Allgemeine Beschreibung
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
Lagerung und Haltbarkeit
Storage temperature: no restrictions.
Rechtliche Hinweise
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany