Merck
1.50035
Supelco
Purospher®STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonym(e):
Purospher® STAR RP-8 mit Endcapping (5 µm)
Größe auswählen
1 UNIT
CHF 841.00
1 UNIT
CHF 2’470.00
CHF 841.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 UNIT
CHF 841.00
1 UNIT
CHF 2’470.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
CHF 841.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Produktbezeichnung
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) Hibar® RT 250-4, L × I.D. 250 mm x 4 mm Hibar® RT HPLC column
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
11.2% Carbon loading
Parameter
400 bar pressure
65 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
25 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
330 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å pore size
pH Betriebsbereich
1.5-10.5
Trenntechnik
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Die HPLC-Säulen der Reihe Purospher® STAR RP-8 mit Endcapping, 5 µm, ermöglichen die Trennung von basischen, neutralen sowie metallchelatbildenden Verbindungen mit einfachen mobilen Phasen und hervorragender Peak-Symmetrie. Sie basieren auf ultrareinen vollporösen Kieselgelpartikeln (Typ B). Diese Säulen bieten eine herausragende Stabilität von pH 1,5 bis 10,5 über einen breiten Temperaturbereich. Purospher® STAR RP-8 mit Endcapping (5 µm) Hibar® RT 250-4 ist eine gebrauchsfertige UHPLC-Säule, die sich für den Anschluss an jedes HPLC-System eignet.Die Säulenmaße von 250 mm Länge x 4 mm Innendurchmesser sind die optimale Wahl für die HPLC-Trennung komplexer Proben.Bei dem Artikel 1.50035.1003 handelt es sich um ein Validierungskit mit 3 Hibar® RT 250-4 Säulen der Reihe Purospher® STAR RP-8 mit Endcapping (5 µm) aus 3 verschiedenen Basismaterialchargen.Weitere Einzelheiten zu Purospher® STAR HPLC- und UHPLC-SäulenInformieren Sie sich näher über das Supelco HPLC-Säulen-Portfolio und die Methodenentwicklung:Broschüre: Leitfaden für die HPLC- und UHPLC-SäulenauswahlBroschüre: Praktischer Leitfaden für die HPLC - Methodenentwicklung
Anwendung
Eignet sich für die Trennung von Aflatoxinen, Aldehyden, Alkaloiden, Antibiotika, Aminosäuren, Estern, Fettsäuren, Ketonen, Nitrosaminen, Nukleosiden, PCB, Peptiden, Phenolen, Konservierungsmitteln, Steroiden und metabolisierten Steroiden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ultrareines Kieselgel (99,999 %) für hervorragende Peak-Symmetrie
  • Starke Trennwirkung
  • Reproduzierbare Ergebnisse über verschiedene Durchläufe und Chargen hinweg
  • Ausgezeichnete pH-Stabilität von 1,5 bis 10,5
  • Gute Eignung für LC-MS-Anwendungen
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 125 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 85000
Symmetrie (Toluol): 0,8–1,4
k′-Wert (Toluol): ≥ 1,0
Rechtliche Hinweise
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany