Merck
1.46483
Millipore
Lösung D
ready-to-use, bottle volume 300 mL , filling volume
Synonym(e):
Spüllösung, Waschlösung
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.74
Agentur
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
Verpackung
bottle of
pkg of (300 ml in 500 ml bottle with yellow flip cap and septum (6 bottles per box))
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Flaschenkapazität
500 mL
Flaschenvolumen
300 mL , filling volume
pH-Wert
7.1
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Lösung D eignet sich als Waschlösung zur Sterilitätsprüfung von Lecithin- oder ölhaltigen pharmazeutischen Produkten. Das Medium kann je nach gesuchten Leistungskriterien angepasst und/oder ergänzt werden.
Anwendung
Lösung D kann zur Sterilitätsprüfung von Lecithin- oder ölhaltigen Artikeln mittels Membranfiltration verwendet werden. Sie kann außerdem für unsterile Produkte zur Entfernung antimikrobieller Aktivität mittels Membranfiltration verwendet werden. Diese Spüllösung ist hervorragend zum Ausspülen steriler Geräteleitungen geeignet und wird typischerweise für die Überprüfung der Spülmethode bei medizinischen Geräten eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und getestet, um die Anforderungen der Arzneibuchkommission zu erfüllen. Medien für die Sterilitätsprüfung und Spüllösungen werden gemäß ISO 9001 in einem Produktionszentrum unter kontrollierten Umgebungsbedingungen hergestellt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren (QC) unterzogen, einschließlich pH-Wert-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen, wodurch sich die Präzision erhöht und das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant verringert wird.
Rechtliche Hinweise
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable