Merck
1.46482
Millipore
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung mit LTH
ready-to-use, bottle volume 450 mL , filling volume
Synonym(e):
Gepuffertes Kochsalzlösung-Pepton-Wasser mit Enthemmer, gepufferte Natriumchlorid-Pepton-Lösung mit 0,3 % Lecithin, 3 % Tween® und 0,1 % Histidin
About This Item
UNSPSC-Code:
41106229
NACRES:
NA.74
Agentur
EP 2.6.13
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Verpackung
pkg of 450 mL (in 500 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
bottle of
Methode(n)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Flaschenkapazität
500 mL
Flaschenvolumen
450 mL , filling volume
pH-Wert
7.0
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Komponenten
tween
histidine
lecithin
Lagertemp.
2-30°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung mit Enthemmer weist einen geringen Gehalt von Pepton zusammen mit Phosphatpufferkomponenten und Natriumchlorid auf, welche die Lebensfähigkeit der vorhandenen Mikroorganismen erhalten, ohne ihr Wachstum zu fördern. Die neutralisierenden Additive Lecithin, Polysorbat (Tween®) 80 und Histidin kehren die wachstumshemmende Wirkung der meisten Desinfektionsmittel und Antiseptika um. Histidin weist eine neutralisierende Wirkung gegen Formaldehyd und Formaldehyd-freisetzende Mittel auf. Lecithin in Kombination mit Tween® 80 ist wirksam gegen quaternäre Ammoniakverbindungen, amphotere Tenside, Benzamidine, Chlorhexidine und Dequadin. Außerdem inaktiviert Tween® 80 Benzylalkohol, Carbanilide, Dichlorbenzylalkohole, Benzoesäure, p-Hydroxybenzoesäure und ihre Ester, Phenole, Phenylethylalkohole und Solbrole (PHB-Ester).
Anwendung
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung wurde für die mikrobiologische Untersuchung von nicht sterilen pharmazeutischen Produkten in Gegenwart von Desinfektionsmittelrückständen konzipiert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und geprüft, um die Arzneibuchanforderungen zu erfüllen. Unsere Medien werden in einem nach ISO 9001 umgebungskontrollierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätssicherungs(QC)-Verfahren unterzogen, einschließlich pH-Wert, Sterilität und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen; dadurch verbessert es die Präzision und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Rechtliche Hinweise
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1