1.46284
Trypton-Soja-Bouillon – gebrauchsfertige Beutel, Röhrchen und Ampullen
1/2 ×, tube capacity × filling volume 12 mL × 9 mL, closure type, blue screw cap with 2 loci, box of 100 tubes
Synonym(e):
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, TSB 1/2 concentration, Tryptic Soy Broth half-concentrated, Tryptone Soy Broth
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile; autoclaved
Qualitätsniveau
Form
solution
Leistungsmerkmale
closure type blue screw cap with 2 loci
ready-to-use
Zusammensetzung
, 1/2 ×
Verpackung
box of 100 tubes
tube of
Kapazität
12 mL
tube capacity × filling volume
12 mL × 9 mL
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable