Wichtige Dokumente
14-565-M
Sigma-Aldrich
NEK7-Protein, aktiv, 10 µg
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
100
300
Mol-Gew.
Mw 37.9 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
Durch Baculovirus in Sf21-Insektenzellen exprimiert
N-terminal His6-markierte, rekombinante humane NEK7, Aminosäuren 2 bis Ende
Anwendung
Aktive, N-terminal His6-markierte, rekombinante humane NEK7, Aminosäuren 2 bis Ende, zur Verwendung in Kinase-Assays.
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Biochem./physiol. Wirkung
Zielprotein: NEK7
Qualität
Regelmäßig mittels Phosphorylierung von FLAKSFGSPNRAYKK beurteilt
Physikalische Form
Format: Ni2+/NTA-Agarose
Lagerung und Haltbarkeit
6 Monate bei -70 °C
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable