Wichtige Dokumente
14-476-M
Sigma-Aldrich
Cdk7/Cyclin H/MAT1 (CAK-Komplex)-Protein, aktiv, 10 µg
Active complex of recombinant full length human Cdk7, containing a C-terminal His6-tag, recombinant full-length human Cyclin H untagged & recombinant full-length human MAT1 containing an N-terminal GST-tag, for use in Kinase Assays.
Synonym(e):
CDKN7, Cyclin-abhängige Kinase 7, MO15, STK1, Serin-/Threonin-Proteinkinase 1
Größe auswählen
10 μG
CHF 548.00
250 μG
CHF 3’490.00
CHF 548.00
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
CHF 548.00
250 μG
CHF 3’490.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
CHF 548.00
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Form
liquid
Haltbarkeit
1 yr
Mol-Gew.
Mw 37.8 kDa (cyclin H)
Mw 39.9 kDa (cdk7)
Mw 62.8 kDa (MAT1)
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
Löslichkeit
soluble
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... CDK7(1022)
Allgemeine Beschreibung
Forschungsbereich: APOPTOSE
Proteinziel: CDK7/CyclinH/MAT1 Ziel-Unterfamilie: CMGC
Komplex rekombinanter humaner Cdk7 voller Länge mit C-terminaler His6-Markierung, unmarkiertem rekombinantem humanem Cyclin H voller Länge und rekombinantem humanem MAT1 voller Länge mit N-terminaler GST-Markierung. Alle werden durch Baculovirus in Insektenzellen an Sf21 exprimiert.
Cdk-aktivierende Kinase (CAK) ist ein trimerischer Komplex, der aus Cyclin-abhängiger Kinase 7 (Cdk7), Cyclin H und dem RING-Finger-Protein Methionin-Adenosyltransferase 1 (MAT1) besteht. Cyclin H aktiviert Cdk7, während MAT1 eine Rolle bei der Beeinflussung der Substratspezifität des Komplexes spielt. [1]
Biochem./physiol. Wirkung
Der Cdk7/Cyclin H/MAT 1 (CAK-Komplex) spielt sowohl bei der Zellzyklusregulierung als auch bei der Transkription eine Rolle. Innerhalb des Komplexes fungiert Cdk7 als Cdk-aktivierende Kinase für den Zellzyklus und als Teil des allgemeinen Transkriptionsfaktors II H (TFIIH) für den Transkriptionsprozess. [1] Darüber hinaus reguliert sie die Genexpression durch phosphorylierende Transkriptionsfaktoren wie Östrogenrezeptor-α (ER), p53, Retinoidrezeptoren, Androgenrezeptor und Östrogenrezeptor.[2] Bei Brustkrebspatientinnen wurden erhöhte Expressionswerte von Cdk7, Cyclin H und MAT 1 beobachtet.[2] Die Hemmung von Cdk7 ist mit der Entwicklung von Kolorektalkrebs beim Menschen verbunden.[3]
Verpackung
Auch in einer 250-μg-Größe erhältlich - Preis und Verfügbarkeit bitte telefonisch erfragen.
Qualität
Regelmäßig mittels Phosphorylierung von CDK7-Substratpeptid beurteilt
Physikalische Form
Ni2+/NTA-Agarose
Lagerung und Haltbarkeit
1 Jahr bei -70 °C
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Expression of CDK7, Cyclin H, and MAT1 Is Elevated in Breast Cancer and Is Prognostic in Estrogen Receptor-Positive Breast Cancer
Patel H, et al.
Clinical Cancer Research, 22(23), 5929-5938 (2016)
Functional analysis of the Cdk7.cyclin H.Mat1 complex in mouse embryonic stem cells and embryos
Shetal A Patel and M Celeste Simon
Journal of Separation Science, 285(20), 15587-15598 (2010)
DK regulators?Cell cycle progression or apoptosis?Scenarios in normal cells and cancerous cells
D'costa M, et al.
Advances in Protein Chemistry and Structural Biology, 135 (2023)
Eric J Tomko et al.
Journal of molecular biology, 433(14), 166813-166813 (2021-01-17)
The general transcription factor TFIIH contains three ATP-dependent catalytic activities. TFIIH functions in nucleotide excision repair primarily as a DNA helicase and in Pol II transcription initiation as a dsDNA translocase and protein kinase. During initiation, the XPB/Ssl2 subunit of
Tinggui Yin et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(6), 1442-1456 (2014-04-02)
DNA-dependent RNA polymerase II (RNAP II) largest subunit RPB1 C-terminal domain (CTD) kinases, including CDK9, are serine/threonine kinases known to regulate transcriptional initiation and elongation by phosphorylating Ser 2, 5, and 7 residues on CTD. Given the reported dysregulation of