14-452-M
PDK1 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal, His6-tagged, recombinant human PDK1, amino acids 52-end. For use in Kinase Assays.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Produktlinie
Upstate®
Spezifische Aktivität
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
Mol-Gew.
Mw 59 kDa
Aufgereinigt durch
(Ni2+/NTA-agarose)
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
Hinterlegungsnummer
(FUNCTION: SwissProt: O15530 # Phosphorylates and activates not only PKB/AKT, but also PKA, PKC-zeta, RPS6KA1 and RPS6KB1. May play a general role in signaling processes and in development (By similarity). Isoform 3 is catalytically inactive. )
NM_002613.3
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... PDPK1(5170)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable