Merck
1.44108
Millipore
Hycon®-Agarstreifen LAC-y
Tryptic Soy Agar, Beta-lactamase, Lecithin, Polysorbate 80, irradiated, double packed of 40 strips, suitable for air monitoring
Synonym(e):
Anwendungsbereite Hycon-Agar-Streifen, TSA, Sojabohnen-Caseinaufschluss, Agar-Streifen
Größe auswählen
40 UNITS
CHF 225.00
CHF 225.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
40 UNITS
CHF 225.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41113035
NACRES:
NA.74
CHF 225.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Agentur
EP
JP
USP
Qualitätsniveau
Sterilität
irradiated
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
individually wrapped
ready-to-use
Zusammensetzung
Beta-lactamase
Lecithin
Polysorbate 80
Verpackung
double packed of 40 strips
Hersteller/Markenname
HYCON®
Farbe
light yellow
pH-Wert
7.3 ( in H2O)
Anwendung(en)
air monitoring
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with RCS® High Flow Touch
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
bacteria
fungi
Allgemeine Beschreibung
LAC-y-Agarstäbchen sind gebrauchsfertige Kulturmedien für die Beurteilung von Mikroorganismen in der Luft mit den RCS®-Luftkeimsammlern. Jedes Agarstäbchen wird einzeln in eine wieder versiegelbare Hülle eingeschweißt und zu 100 % visuell überprüft, was maximale Sicherheit in kritischen Umgebungen gewährleistet. Trypton-Soja-Agar wird in eine flexible Trägerfolie gefüllt. Trypton-Soja-Agar (TSA, tryptisches Soja-Agar, Soja-Casein-Pepton-Agar) ist ein komplexes Medium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Als Zusatz werden dem Medium Neutralisatoren wie Lecithin und Polysorbat 80 sowie eine Mischung von Breitspektrum-ß-Lactamase-ähnlicher Cephalosporinase und Penase beigefügt, um Penicilline, Cephalosporine, Carbapeneme und Monobaktame zu inaktivieren.
Anwendung
Agarstäbchen dienen der Überwachung von Raumluft und Druckgasen in kontrollierten Bereichen mit RCS®-Luftkeimsammlern. Diese Agarstäbchen werden gammabestrahlt und dreifach verpackt und sind für die spezifische Anwendung in Isolatoren und kritischen Umgebungen vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2