Merck
1.40006
Supelco
Extran® AP 17
greener alternative
liquid, alkaline concentrate
Synonym(e):
TM=[„EXTRAN“] Reinigungsmittel AP 17; TM=[„EXTRAN“] Detergens AP 17
Größe auswählen
2.5 L
CHF 146.00
5 L
CHF 248.00
5 L
CHF 248.00
10 L
CHF 438.00
25 L
CHF 877.00
CHF 146.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2.5 L
CHF 146.00
5 L
CHF 248.00
5 L
CHF 248.00
10 L
CHF 438.00
25 L
CHF 877.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103206
NACRES:
NA.21
CHF 146.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
29.5-34.5% sequestering agent content (complexometric)
4.3-5.3% Free alkali (as NH3)
pH-Wert
13 (20 °C in H2O)
Dichte
1.294 g/cm3 at 20 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Extran® AP 17 ist ein alkalisches Laborreinigungsmittel. Es reinigt zuverlässig und verhindert, dass Rückstände in anschließende Analysen übertragen werden, wodurch genaue Ergebnisse sichergestellt werden. Es ist frei von organischen Tensiden und Emulgatoren, aber enthält Komplexbildner. Daher kann es sowohl in weichem als auch hartem Wasser verwendet werden.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt ist umweltfreundlich, da die aktiven Inhaltsstoffe biologisch abbaubar sind. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Extran® AP 17 ist ein aktives universelles Reinigungsmittel für den Hauptwaschzyklus, das selbst stark verschmutzte Gegenstände reinigt und den Schmutz entfernt. Insbesondere für die Entfernung von Stärke- und Proteinresten geeignet. Extran® AP 17 alkalisch schäumt nicht, selbst bei starker Bewegung in einer Waschmaschine.
Verlinkung
Ersetzt: EX0991-4; EX0991
Hinweis zur Analyse
Inhalt des Sequestriermittels (komplexometrisch): 29,5 – 34,5 %
Dichte (d 20  °C/ 4  °C): 1,27 – 1,31
Freie Alkali (als NH₃): 4,3 – 5,3 %
Rechtliche Hinweise
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1