Merck
1.30101
Millipore
HY-LiTE® Oberflächen-ATP-Testkit
Test pens and hygiene swabs for use with HY-LiTE® 2/2A luminometers
Synonym(e):
Oberflächen-ATP-Stifte, Oberflächen-ATP-Tupfer, Oberflächen-ATP-Tests, Oberflächen-ATP-Probenehmer
Größe auswählen
100 TESTS
CHF 1’080.00
CHF 1’080.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 TESTS
CHF 1’080.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41112601
NACRES:
NA.74
CHF 1’080.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe
100 reactions
Qualitätsniveau
Produktlinie
HY-LiTE®
Qualität
Test pens and hygiene swabs for use with HY-LiTE® 2/2A luminometers
Verpackung
pkg of 100 tests (100 pens & 100 hygiene swabs)
Hersteller/Markenname
HY-LiTE®
Lagerbedingungen
protect from light
Anwendung(en)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
Kompatibilität
for use with HY-LITE® luminometer
Nachweisverfahren
bioluminescent
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Im HY-LiTE® Oberflächen-ATP-Testkit sind gebrauchsfertige Stifte im Küvettentestformat enthalten, die zusammen mit den HY-LiTE® 2/-Luminometern eingesetzt werden können. Im Kit sind Probenstifte und Reinigungstupfer enthalten, die im Anschluss an die Produktion hauptsächlich zur Untersuchung der Wirksamkeit von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen auf produktberührenden Flächen dienen. Adenosintriphosphat (ATP) wird durch eine Reaktion mit einem Luciferin-/Luciferase-Reagens in Pufferlösung nachgewiesen. Mit dem Testkit kann die Gegenwart von Rückständen biologischen Ursprungs nachgewiesen werden, sowie von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen einschließlich lebensfähiger, nicht kultivierbarer Bakterien, Anaerobier und anderer Mikroorganismen, die mit traditionellen wachstumsbasierten Methoden oft nicht erkannt werden.
Anwendung
Das HY-LiTE® Oberflächen-ATP-Testkit eignet sich zur Messung von ATP auf Oberflächen nach der Reinigung, um die Qualität der Desinfektionsmaßnahmen zu überprüfen.
Eignung
Zur Hygienekontrolle von Oberflächen
Verlinkung
SKU 1.30101.0022 wurde durch 1.30101.0021 ersetzt
Hinweis zur Analyse
Verpackung: entspricht
Aussehen: entspricht
Leistungstest: entspricht
Rechtliche Hinweise
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.