Dokumente
12-457
Sigma-Aldrich
MYPT1 (654–880)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Assay
≥70% (Coomassie staining, SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... PPP1R12A(4659)
Allgemeine Beschreibung
Produktherkunft: exprimiert in E. coli
ROK-Substratprotein, das den Aminosäuren 654–880 von humaner MYPT1 mit einem N-terminalen GST-Tag entspricht. Molekülmasse = 60 kDa
Biochem./physiol. Wirkung
Proteinziel: Myosin-Phosphatase
Qualität
Regelmäßig als Substrat in einem Proteinkinase-Assay beurteilt.
Physikalische Form
100 mmol/l Tris-HCl, pH-Wert 8,0, 200 mmol/l NaCl, 10 mmol/l Glutathion und 5 μg/ml Leupeptin. Gefrorene Lösung.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Rückgewinnung das Fläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J Feng et al.
The Journal of biological chemistry, 274(52), 37385-37390 (1999-12-22)
It is clear from several studies that myosin phosphatase (MP) can be inhibited via a pathway that involves RhoA. However, the mechanism of inhibition is not established. These studies were carried out to test the hypothesis that Rho-kinase (Rho-associated kinase)
G Totsukawa et al.
The Journal of cell biology, 144(4), 735-744 (1999-02-26)
It has been demonstrated previously that during mitosis the sites of myosin phosphorylation are switched between the inhibitory sites, Ser 1/2, and the activation sites, Ser 19/Thr 18 (Yamakita, Y., S. Yamashiro, and F. Matsumura. 1994. J. Cell Biol. 124:129-
Yi-Ju Lee et al.
Journal of cellular physiology, 220(2), 476-484 (2009-04-25)
Cellular responses are determined by a number of signaling cues in the local microenvironment, such as growth factors and extracellular matrix (ECM). In cultures of mammary epithelial cells (MECs), functional differentiation requires at least two types of signal, lactogenic hormones