Dokumente
12-448
Sigma-Aldrich
Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper der Ziege, alkalische Phosphatase-Konjugat
Upstate®, from goat
Synonym(e):
Anti-Rabbit IgG, Goat Anti-Rabbit IgG
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
alkaline phosphatase conjugate
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rabbit
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Anwendung
Dieser Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper der Ziege, alkalische Phosphatase-Konjugat ist zur Verwendung in ELISA, WB und IH für den Nachweis von Kaninchen-IgG validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Gesamt-Immunglobulin-Sekundärantikörper
Forschungskategorie
Sekundär- und Kontrollantikörper
Qualität
Regelmäßig durch seine Verwendung als Sekundärantikörper in WB, ELISA und IHC beurteilt.
Physikalische Form
50 mmol/l Tris-Chlorid, pH-Wert 8,0, 150 mmol/l NaCl, 1 mmol/l MgCl, 0,1 mmol/l ZnCl, 0,01 % (w/v) Natriumazid, 50 % (v/v) Glycerin und 10 mg/ml BSA
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Bei 4 °C flüssig. NICHT EINFRIEREN.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fang Ding et al.
PloS one, 10(5), e0123939-e0123939 (2015-05-07)
'Candidatus Liberibacter asiaticus' (CaLas), a non-cultured member of the α-proteobacteria, is the causal agent of citrus Huanglongbing (HLB). Due to the difficulties of in vitro culture, antibodies against CaLas have not been widely used in studies of this pathogen. We
Prabha K Bista et al.
Microorganisms, 11(8) (2023-08-26)
Outer-membrane vesicles (OMVs) are extruded nanostructures shed by Gram-negative bacteria, containing periplasmic contents, and often including virulence factors with immunogenic properties. To assess their potential for use in vaccine development, we purified OMVs from the Fusobacterium necrophorum subspecies necrophorum, an
Kai Chen et al.
International journal of molecular medicine, 45(4), 1081-1090 (2020-03-04)
Pirfenidone (PFD) is an anti‑fibrotic agent that is clinically used in the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis. PFD has been shown to exert protective effects against damage to orbital fibroblasts, endothelial cells, liver cells and renal proximal tubular cells; however
Prabha K Bista et al.
Microorganisms, 11(12) (2023-12-23)
Fusobacterium necrophorum, an anaerobic Gram-negative pathogen, causes necrotic cattle infections, impacting livestock health and the US feedlot industry. Antibiotic administration is the mainstay for treating F. necrophorum infections, although resistance hampers their effectiveness. Vaccination, especially targeting outer membrane proteins (OMPs)
Intron retention in the Drosophila melanogaster Rieske Iron Sulphur Protein gene generated a new protein.
Gontijo, AM; Miguela, V; Whiting, MF; Woodruff, RC; Dominguez, M
Nature Communications null