Dokumente
123871
Sigma-Aldrich
SC79
≥98% (sum of two isomers, HPLC), solid, Akt activator, Calbiochem®
Synonym(e):
Akt-Aktivator II, SC79, Ethyl-2-amino-6-chlor-4-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethyl)-4H-chromen-3-carboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H17ClN2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.78
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Akt-Aktivator II, SC79, Akt Activator II, SC79, CAS 305834-79-1, is a cell-permeable compound that interacts with Akt PH domain PIP3 binding pocket and makes it more susceptible to phosphorylation by upstream Kinases.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (sum of two isomers, HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C17H17ClN2O5/c1-3-23-16(21)11(8-19)13-10-7-9(18)5-6-12(10)25-15(20)14(13)17(22)24-4-2/h5-7,11,13H,3-4,20H2,1-2H3
InChIKey
DXVKFBGVVRSOLI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables und Blut-Hirn-Schranke-permeables Analogon von HA14-1 (Katalognr. 371971), das mit der Akt-PH-Domäne-PtdIns(3,4,5)P3-(PIP3)-Bindungstasche interagiert und Akt in eine Konformation bringt, die es für eine Phosphorylierung durch vorgelagerte Kinasen anfällig macht. Verstärkt sowohl die basale als auch Rezeptor-vermittelte Akt-Phosphorylierung (Thr308 und Ser473; 2 bis 4 µg/ml) bei gleichzeitiger Hemmung der Akt-Membrantranslokation in verschiedenen Zellkulturen. Verringert die durch Glutamat eingeleitete Neurotoxizität in sowohl primären Neuronenkulturen (EC50 = 4 µg/ml) in vitro als auch einem murinen MCAO-Modell (40 mg/kg i.p.) in vivo effizient.
Ein zellpermeables und Blut-Hirn-Schranke-permeables Brom-zu-Chlor-substituiertes Analogon von HA14-1 (Katalognr. 371971), das Akt durch eine spezifische Wechselwirkung mit der Akt-PH-Domäne-PtdIns(3,4,5)P3-(PIP3)-Bindungstasche in eine Konformation bringt, die für eine Phosphorylierung durch vorgelagerte Kinasen anfällig ist. Verstärkt sowohl die basale als auch Rezeptor-vermittelte Akt-Phosphorylierung (Thr308 und Ser473) auf zeit- und dosisabhängige Weise (2 bis 4 µg/ml) bei gleichzeitiger Hemmung der Akt-Membrantranslokation in verschiedenen Zellkulturen. Verringert die durch Glutamat eingeleitete Neurotoxizität in sowohl primären Neuronenkulturen (EC50 = 4 µg/ml) in vitro als auch einem murinen MCAO-Modell (Okklusion der mittleren Zerebralarterie) (40 mg/kg i.p.) in vivo effizient.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Pleckstrin-Homologie(PH)-Domäne von Akt
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Für die Rekonstitution nur frisches DMSO verwenden.
Nach der Rekonstitution sofort in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C). Stammlösungen sind bei -70 °C bis zu 2 Wochen haltbar.
Sonstige Hinweise
Jo. H., et al. 2012. Proc. Natl. Acad. Sci. USA109, 10581.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable