121739
Adonitol
A cell-permeable pentitol that has cryoprotective effect on rat embryos.
Synonym(e):
Adonitol, Ribitol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
colorless
Löslichkeit
water: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2
InChIKey
HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Yoshioka, S., et al. 1991. Clin. Chem.37, 686.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable