119139
Adenosine A3 Receptor Agonist, 2-Cl-IB-MECA
A highly selective agonist of adenosine A3 receptor (Ki = 330 pM)
Synonym(e):
Adenosine A3 Receptor Agonist, 2-Cl-IB-MECA
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Ic1cc(ccc1)CNc2nc(nc3[n](cnc32)[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)C(=O)NC)Cl
InChI
1S/C18H18ClIN6O4/c1-21-16(29)13-11(27)12(28)17(30-13)26-7-23-10-14(24-18(19)25-15(10)26)22-6-8-3-2-4-9(20)5-8/h2-5,7,11-13,17,27-28H,6H2,1H3,(H,21,29)(H,22,24,25)/t11-,12+,13-,17+/m0/s1
InChIKey
IPSYPUKKXMNCNQ-PFHKOEEOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Laudadio, M. A., et al. 2004. Epilepsy Res.59, 83.
Ge, Z.D., et al. 2006. J. Pharm. Exp. Ther.319, 1200.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable