Fortfahren mit
C277
Chloro-IB-MECA
solid, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Chloro-N6-(3-iodobenzyl)-adenosine-5′-N-methyluronamide, Cl-IB-MECA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 805.00
CHF 684.25
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 3’170.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18ClIN6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
544.73
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
CHF 684.25
ListenpreisCHF 805.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
SMILES string
CNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4cccc(I)c4)nc(Cl)nc23
InChI
1S/C18H18ClIN6O4/c1-21-16(29)13-11(27)12(28)17(30-13)26-7-23-10-14(24-18(19)25-15(10)26)22-6-8-3-2-4-9(20)5-8/h2-5,7,11-13,17,27-28H,6H2,1H3,(H,21,29)(H,22,24,25)/t11-,12+,13-,17+/m0/s1
InChI key
IPSYPUKKXMNCNQ-PFHKOEEOSA-N
Biochem/physiol Actions
2-chloro-N(6)-(3-iodobenzyl)adenosine-5′-N-methylcarboxamide (Cl-IB-MECA) is a adenosine receptor. It protects against myocardial ischemia/reperfusion injury in mice.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
119139A2846529598
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
H2O: soluble
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL
color
white
color
white
color
off-white to light tan
color
white
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Y Yao et al.
Biochemical and biophysical research communications, 232(2), 317-322 (1997-03-17)
The effects of novel, selective adenosine (ADO) A3 receptor antagonists of diverse structure on cells of the human HL-60 leukemia and U-937 lymphoma cell lines were examined. Both 3-ethyl 5-benzyl 2-methyl-6-phenyl-4-phenylethynyl-1,4-(+/-)-dihydropyridine-3, 5-dicarboxylate (MRS 1191, 0.5 microM) and 6-carboxy-methyl-5, 9-dihydro-9-methyl-2-phenyl-[1,2,4]-triazolo [5,1-a][2,7]naphthyridine
Cl-IB-MECA [2-Chloro-N6-(3-iodobenzyl) adenosine-5?-N-methylcarboxamide] Reduces Ischemia/Reperfusion Injury in Mice by Activating the A Adenosine Receptor
Ge ZD, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 319(3), 1200-1210 (2006)
The A3 adenosine receptor agonist 2-Cl-IB-MECA facilitates epileptiform discharges in the CA3 area of immature rat hippocampal slices
Laudadio MA, et al.
Epilepsy Research, 59(2), 83-94 (2004)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C277-25MG04061832269917
C277-5MG04061833006108
C277-500MG04061833484586