Merck
1.18771
Supelco
Fluoride Test Kit, colorimetric
0-0.8 mg/L (F), MQuant®
Synonym(e):
Fluoride Visual Test Kit
Größe auswählen
100 TESTS
CHF 454.00
CHF 454.00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 TESTS
CHF 454.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 454.00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
Fluoride Test, colorimetric, 0-0.8 mg/L (F), for use with MCOLORTEST®
spezifische(r) Analyt(en)
fluoride
Qualitätsniveau
Messbereich
0-0.8 mg/L (F)
Kompatibilität
for use with MCOLORTEST®
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Method: colorimetric with color card 0 - 0.15 - 0.3 - 0.5 - 0.8 mg/l F MQuant®
This MQuant® Fluoride test (formally MColortest®) is suitable for the colorimetric determination using the easy to use color card. The reagents are added to the sample, resulting in a color reaction. The concentration is determined by allocating the color to a value on a reference scale.
Hinweis zur Analyse
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Rechtliche Hinweise
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2