Wichtige Dokumente
1.18459
Supelco
Nachfüllpackung für Kupfer-Test
for use with MCOLORTEST®
Größe auswählen
125 TESTS
CHF 299.00
CHF 299.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
125 TESTS
CHF 299.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 299.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Leistungsmerkmale
refill
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
copper
Kompatibilität
for use with MCOLORTEST®
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Wenn die Reagenzien des MQuant®-Tests (vormals MColortest®) verbraucht sind, kann das Kit durch das Bestellen der entsprechenden Nachfüllpackung wieder aufgefüllt werden. Nachfüllpackungen sind für eine Reihe von Testkits erhältlich und machen sie dadurch zu einem besonders wirtschaftlichen und ökologischen System.
Die Nachfüllpackung enthält alle Reagenzien für die MQuant®-Testkits 1.14765, 1.14418 und 1.14414 für die kolorimetrische Beurteilung von Kupfer.
für 114765, 114418, 114414 MQuant®
Rechtliche Hinweise
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2