Merck
1.17866
Supelco
Glucose Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-500 mg/L (glucose), MQuant®
Synonym(e):
Chemische Glucose-Teststreifen
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Glucosetest, colorimetric, 10-500 mg/L (glucose), MQuant®
Beschreibung
semi-quantitative
Qualitätsniveau
Produktlinie
MQuant®
chemische Klasse(n) des Analyten
sugars
Eignung der Reaktion
reaction type: enzymatic reaction
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Messbereich
10-500 mg/L (glucose)
Nachweisverfahren
colorimetric
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Methode: kolorimetrisch mit Teststreifen 50 - 100 - 200 - 300 - 500 – 700 – 1000 – 2000 mg/l (Ascorbinsäure), MQuant®
Der MQuant® Glucosetest eignet sich für den Glucosenachweis in Fruchtsäften und Lebensmitteln. Durch die katalytische Wirkung der Glucose-Oxidase wird Glucose zu Gluconsäure-Lacton umgewandelt. In Gegenwart von Peroxidase reagiert das bei dem Prozess entstandene Wasserstoffperoxid mit einem organischen Redox-Indikator und bildet einen blaugrünen Farbstoff. Die Glucosekonzentration wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststreifens mit den Feldern einer Farbskala semiquantitativ gemessen. Die Teststreifen sind ideal für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe, um die Glucosekonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie der Reflectoquant® Test angewandt wird.
Design für Nachhaltigkeitsvorteile:
Wir setzen uns für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein und suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Produkte in unserem Portfolio zu verbessern. Kürzlich haben wir untersucht, wie wir die Umweltauswirkungen der Produktreihe der MQuant®-Teststreifen minimieren können, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen.
Dieses Produkt hat von folgenden Änderungen profitiert:
  • Verringerung der Teststreifenbreite
  • Recyceltes Aluminiumröhrchen
  • Digitale Bedienanleitung
Erfahren Sie mehr über die Initiative: Kleine Veränderungen an Teststreifen mit großer Auswirkung auf die Umwelt.
Anwendung
  • Bifunctional oxidase-peroxidase mimicking Fe-Ce MOF on paper-based analytical devices to intensify luminol chemiluminescence: This research introduces an innovative glucose assay technique using MOF-enhanced paper devices, providing a cost-effective and accessible method for glucose monitoring in resource-limited settings (Hassanzadeh et al., 2024).
  • Zinc and Silicon Nano-Fertilizers Influence Ionomic and Metabolite Profiles in Maize to Overcome Salt Stress: In this agricultural research, glucose tests are used to monitor the health and metabolic responses of maize to nano-fertilizer treatment, demonstrating the versatility of glucose assays in environmental and plant science applications (Shoukat et al., 2024).
Rechtliche Hinweise
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1