1.16869
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 mm x 4 mm, LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Superspher® 100 RP-18 endcapped LiChroCART® 25-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Superspher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
2.5 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
4 μm
Porengröße
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (1,2-Benzanthracen): ≥ 50000
Symmetrie (1,2-Benzanthracen): 0.8 - 1.5
Kapazitätsfaktor (1,2-Benzanthracen): ≥ 6.0