1.16857
Superspher® 60 RP-8 endcapped (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonym(e):
TM=["Superspher"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
Größe auswählen
CHF 1’030.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 1’030.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Superspher® 60 RP-8 endcapped LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
Superspher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
25 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 bonding phase
Partikelgröße
4 μm
Porengröße
60 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (1,2-Benzanthracen): ≥ 100000
Symmetrie (1,2-Benzanthracen): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (1,2-Benzanthracen): 6.5 - 8.5