Merck
1.16316
Sigma-Aldrich
Methyl blue (C.I. 42780)
for microscopy
Synonym(e):
Methyl blue (C.I. 42780), Methyl blue for microscopy and microbiology
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C37H27N3Na2O9S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
799.80
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116130
EG-Index-Nummer:
249-352-9
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Zusammensetzung
Dye, ≥60% spectrophotometric assay
pH-Wert
5.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Löslichkeit
70 g/L
Schüttdichte
670 kg/m3
εmax
675-1125 at 595-605 nm in 5 mM HCl at 0.01 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c(cccc1)Nc2ccc(cc2)C(=C5C=CC(=Nc6c(cccc6)[S](=O)(=O)[O-])C=C5)c3ccc(cc3)Nc4c(cccc4)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C37H29N3O9S3.2Na/c41-50(42,43)34-10-4-1-7-31(34)38-28-19-13-25(14-20-28)37(26-15-21-29(22-16-26)39-32-8-2-5-11-35(32)51(44,45)46)27-17-23-30(24-18-27)40-33-9-3-6-12-36(33)52(47,48)49;;/h1-24,38-39H,(H,41,42,43)(H,44,45,46)(H,47,48,49);;/q;2*+1/p-3
InChIKey
TUHAIJABPUJAEY-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Methyl blue (C.I. 42780), is a dry dye for the preparation of a color staining solution used for the polychrome staining of histological tissue sections of human origin. The dye is a CE certified IVD product and has a constant dye content and a reliable high quality, which is one of the major precondition for a reproducible diagnostic staining. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Hinweis zur Analyse
Farbstoffgehalt (spektralphotometrisch): ≥ 60 %
Identität
- Natrium:
entspricht
- UV/VIS-Spektrum: entspricht
Absorptionsmaximum λ max. (Salzsäure 0.005 mol/l): 595 - 605 nm
Spez. Extinktion E1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; Salzsäure 0.005 mol/l): 675 - 1125
DC-Prüfung: entspricht
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 7 %
Eignung für die Mikroskopie: entspricht
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
> 300 °C - Pensky-Martens closed cup