Dokumente
1.15230
Millipore
3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-propanesulfonic acid
pKa (20 °C)8.0, ≥99% (acidimetric)
Synonym(e):
3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-propanesulfonic acid, HEPPS
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H20N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161703
EG-Index-Nummer:
240-198-8
Assay
≥99% (acidimetric)
pKa (20 °C)
8.0
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H20N2O4S/c12-8-7-11-5-3-10(4-6-11)2-1-9-16(13,14)15/h12H,1-9H2,(H,13,14,15)
InChIKey
OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
buffer substance HEPPS
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99 %
Identität (Raman-Spektrum): entspricht
UV-Eigenabsorption (250 nm, 20 g/l, 1 cm, Wasser): ≤ 0.05
Chlorid (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.0005 %
Na (Natrium): ≤ 0.005 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0.5 %
Zwitterionischer Puffer, pKa bei 20 °C: 8.0