Merck
1.14894
Millipore
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
Synonym(e):
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
ligand
(Sulfoethyl)
Qualitätsniveau
Beschreibung
strong cation exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
Sterilität
sterile (Caustic Stable)
Produktlinie
Fractogel®
Form
resin
spezifische(r) Analyt(en)
MAbs
Parameter
220 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Aktive Matrixgruppe
methacrylate
Mittlere Partikelgröße
40-90 μm
Kapazität
160 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
Übergangstemp.
flash point 35 °C (calculated)
Anwendung(en)
recombinant protein
vaccine development
Trenntechnik
cation exchange
strong cation exchange
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Starkes Kationenaustauscherharz Fractogel® mit Tentakel-Technologie zur Aufreinigung basischer und neutraler Proteine (z. B. Antikörpern) und Peptiden
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eigenschaften von Fractogel® EMD SE Hicap (M):
  • Hohe Erträge dank Tentakel-Technologie sowie genaue Elution
  • Hohe Ladekapazität in Kombination mit hoher Reinheit bei niedrigem Elutionsvolumen
  • Kompatibel mit einer Lagerungslösung aus 2,5 % (v/v) wässrigem Benzylalkohol mit 150 mM NaCl
Verpackung
  • 1.14894.0100: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Harz 100 ml
  • 1.14894.0010: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Harz 10ml
  • 1.14894.0500: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Harz 500ml
  • 1.14894.5000: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Harz 5 l
Plastikflasche
Hinweis zur Analyse
Aussehen: Milchig trübe Suspension, frei von Verunreinigungen (Fremdpartikeln)
Mikroskopische Beurteilung: Einheitliche kugelförmige Partikel, keine Agglomerate, keine Feinanteile
Auswaschbare Anteile (Wasser): ≤ 0,08 %
Cer: ≤ 20 µg/g
Druckabfall (Säule: ID=1,6 cm, L=10 cm bei 5 ml/min): ≤ 1,0 bar
Korngröße (d10): 37 - 45 µm
Korngröße (d50): 48 - 60 µm
Korngröße (d90): 63 - 77 µm
Koloniebildende Einheiten (TAMC + TYMC): ≤ 100 KBE/ml
Endotoxine: ≤ 1,00 EU/ml
Proteinbindungskapazität (Lysozym): 120 - 160 mg/ml
Funktionstest (b:a): ≤ 0,20
Funktionstest: Trennung von Chymotrypsinogen A und Lysozym
Rechtliche Hinweise
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
95.0 °F
Flammpunkt (°C)
35 °C