1.11846
TLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄ with concentrating zone 10 x 2.5 cm
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 50 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
250 μm
Platte L × B
20 cm × 10 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
50 Glass plates 10 x 20 cm
These plates allow users to quickly and easily apply any kind of sample, even large volumes of diluted samples. Our concentrating zone plates are based on different adsorption properties of two adsorbents. The first is a large pore concentrating adsorbent where the samples are applied; the second is a selective layer for separation. Regardless of the spots’ shape, size, or position, the sample always concentrates as a narrow band where the two adsorbents overlap and where the separation starts. These plates allow users to quickly and easily apply any kind of sample, even large volumes of diluted samples.
Anwendung
Glass TLC plate, silica gel coated with flourescent indicator F254. The silica gel TLC plates come in a quantity of 50 size 10x20 cm for thin layer chromatography applications.
Verlinkung
Replaces: 11846-6; 11846
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt. Messung): 480 - 540 m²/g
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 10 - 12 µm
Schichtdicke: 170 - 250 µm
Dickenschwankung: ≤ 50 µm
Schichtdicke/Konzentrierungszone: 90 - 130 µm
Dickenschwankung der Konzentrierungszone: ≤ 35 µm
Anwendungstechnische Prüfung:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
15 - 21
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 36 - 42
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 51 - 58
Typischer Wert, gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol (45% rel. Feuchte)
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 10 - 12 µm
Schichtdicke: 170 - 250 µm
Dickenschwankung: ≤ 50 µm
Schichtdicke/Konzentrierungszone: 90 - 130 µm
Dickenschwankung der Konzentrierungszone: ≤ 35 µm
Anwendungstechnische Prüfung:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
15 - 21
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 36 - 42
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 51 - 58
Typischer Wert, gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol (45% rel. Feuchte)