1.11695
Kieselgel
mean particle size 15 µm
Synonym(e):
Silica gel
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
plastic support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Leistungsmerkmale
binder: no
fluorescent indicator: no
Verpackung
pkg of 1 kg
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Partikelgröße
5-40 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
pH-Wert
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Schüttdichte
200‑800 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Fe (Eisen): ≤ 0.02 %
Korngröße: 90 % zwischen 3,5 - 25,0 µm
Anwendungstechnische Prüfung: entspricht
Die Angaben zur Korngröße beziehen sich auf das reine Kieselgel vor Additivzugabe.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable