Merck
1.07739
Supelco
Kieselgel
for thin-layer chromatography
Synonym(e):
Silica gel
Größe auswählen
1 KG
CHF 169.00
CHF 169.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
CHF 169.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115711
EG-Index-Nummer:
231-545-4
NACRES:
NB.21
CHF 169.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Form
powder
Leistungsmerkmale
binder: no
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 2.5 kg
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Partikelgröße
5-40 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
pH-Wert
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Schüttdichte
200‑1430 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Standardized sorbents ensure reliable results every time. Our broad spectrum meets all kinds of needs. In TLC, silica gel 60 sorbent is considered the most versatile. Our assortment of silica gel 60 features different grades with particle sizes ranging from 5-40 µm: silica with a gypsum binder, silica with no foreign binder, and silica gel with a fluorescence indicator. We also offer high-quality aluminum oxide, cellulose microcrystalline, and kieselgur (also known as diatomaceous earth).
Anwendung
Silica gel 60 HF₂₅₄ for thin-layer chromatography. CAS No. 7631-86-9, EC Number 231-545-4.
Hinweis zur Analyse
pH-Wert (10 %ige Suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Eisen): ≤ 0.02 %
Korngröße: 90 % < 55 µm
Anwendungstechnische Prüfung: entsprechen
Die Angaben zur Korngrösse beziehen sich auf das reine Kieselgel vor Additivzugabe.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable