zur Differenzierung und Klassifizierung gramnegativer Darmbakterien
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit)klarAussehen (Farbe)dunkelgrün bis blaugrünpH-Wert (25 °C)6.9 - 7.3Wachstum aerob (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))gut bis sehr gutWachstum aerob (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))gut bis sehr gutWachstum aerob (Kocuria rhizophila ATCC 9341)gut bis sehr gutWachstum aerob (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025))gut bis sehr gutWachstum aerob (Alcaligenes faecalis ATCC 19209)gut bis sehr gutWachstum aerob (Pseudomonas alcaligenes ATCC 14909)gut bis sehr gutFarbumschlag nach gelb (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))+Farbumschlag nach gelb (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))+Farbumschlag nach gelb (Kocuria rhizophila ATCC 9341)+Farbumschlag nach gelb (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025))+Farbumschlag nach gelb (Alcaligenes faecalis ATCC 19209)-Farbumschlag nach gelb (Pseudomonas alcaligenes ATCC 14909)-Farbumschlag nach gelb anaerob (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))+Farbumschlag nach gelb anaerob (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))+Farbumschlag nach gelb anaerob (Kocuria rhizophila ATCC 9341)(-)Farbumschlag nach gelb anaerob (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025))-Farbumschlag nach gelb anaerob (Alcaligenes faecalis ATCC 19209)-Farbumschlag nach gelb anaerob (Pseudomonas alcaligenes ATCC 14909)-Bebrütung: E.coli ATCC 25922 und Pseud.aerug ATCC 27853 24 Std; 37 °C; aerob; übrige Keime 48 Std.; 35 °C; aerob. Geprüft mit D(+)-Glucose.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2