Merck
1.10029
Supelco
Total Hardness Test
colorimetric, water hardness 3-21 °d, water hardness 4-26 °e, water hardness 5-37 °f, MQuant®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
Beschreibung
semi-quantitative
Qualitätsniveau
Produktlinie
MQuant®
spezifische(r) Analyt(en)
calcium, magnesium
water hardness measuring range
3-21 °d
4-26 °e
5-37 °f
Nachweisverfahren
colorimetric
Allgemeine Beschreibung
Der Gesamthärte-Test kann für die Messung der Wasserhärte verwendet werden. Die Wasserhärte ist bedingt durch den Gehalt an Salzen der Erdalkalimetalle, hauptsächlich Calcium und Magnesium. Die Gesamthärte ergibt sich aus der Summe aller Calcium- und Magnesiumionen.
Method: colorimetric with test strips (single test strips) <3 - >4 - >7 - >14 - >21°d <4 - >5 - >9 - >18 - >26°e <5 - >7 - >12 - >25 - >37°f MQuant®
Rechtliche Hinweise
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1