Alle Fotos(1)
Key Documents
1.09994
Supelco
Vanadium standard
1000 mg V, (VOSO₄ in 8.6% H₂SO₄) Titrisol®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titrisol®
Form
concentrate
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH-Wert
0.5 (20 °C in H2O)
Dichte
1.06 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Gehalt (V): 1000 mg/Ampulle
Bestimmungsmethode: Oxidimetrische Titration.
(zurückgeführt aus NIST - SRM 136e)
Methodengenauigkeit: +/- 2 mg
Rechtliche Hinweise
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable