Wichtige Dokumente
1.09950
Supelco
Natriumthiosulfatlösung
c(Na₂S₂O₃) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonym(e):
Antichlor
About This Item
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Natriumthiosulfatlösung, for 1000 ml, c(Na₂S₂O₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titrisol®
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Redox Reactions
Konzentration
0.1 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
9-10 (20 °C in H2O)
Dichte
1.22 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Rechtliche Hinweise
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable