Wichtige Dokumente
1.09947
Supelco
Silicon standard
1000 mg Si, (SiCl₄ in 14% NaOH) Titrisol®
Synonym(e):
Silicon Reference Standard for ICP/AAS
Größe auswählen
1 AMP
CHF 85.40
CHF 85.40
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 AMP
CHF 85.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 85.40
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titrisol®
Form
concentrate
Konzentration
1000 mg Si in 14% NaOH
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH-Wert
14 (20 °C in H2O)
Dichte
1.15 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
Silicon standard is used as a standard solution for the determination of silicon in aqueous solutions using electrothermal atomic absorption spectrometry. [1]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Titrisol® offers a wide range of concentrated single-element standards.
  • Dilute the concentrated solution to achieve the desired standard concentration.
  • Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
  • Accompanied with a batch-specific certificate of analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelf life.
  • Provides reliable and reproducible results.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Si): 1000 mg / Ampulle
Bestimmungsmethode: ICP-OES
(zurückgeführt auf NIST - SRM 3150)
Methodengenauigkeit: +/- 5 mg
Rechtliche Hinweise
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable