Merck
1.09410
Supelco
ICP Multi element standard solution XXIII
for mass calibration Certipur®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Qualitätsniveau
Produktlinie
Certipur®
Methode(n)
ICP: suitable
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O)
Dichte
1.017 g/m3 at 20 °C
Format
multi-component solution
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Ba (Barium): 0.5 - 2.0 ng/ml
B (Bor): 0.5 - 2.0 ng/ml
Co (Cobalt): 0.5 - 2.0 ng/ml
Fe (Eisen): 0.5 - 2.0 ng/ml
Ga (Gallium): 0.5 - 2.0 ng/ml
In (Indium): 0.5 - 2.0 ng/ml
K (Kalium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Li (Lithium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Lu (Lutetium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Na (Natrium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Rh (Rhodium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Sc (Scandium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Tl (Thallium): 0.5 - 2.0 ng/ml
U (Uran): 0.5 - 2.0 ng/ml
Y (Yttrium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable