Wichtige Dokumente
1.09223
Millipore
Stativ-Schnellwechseladapter
MAS-100® Family
Größe auswählen
1 UNIT
CHF 628.00
CHF 628.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 UNIT
CHF 628.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103403
NACRES:
NA.74
CHF 628.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Materialien
aluminum adapter
Agentur
non-compendial
Beschreibung
connector
Leistungsmerkmale
adjustable
Verpackung
pkg of 1 kit
Hersteller/Markenname
MAS-100® Family
Anwendung(en)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with MAS-100 NT®
for use with MAS-100 VF®
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Stativ-Schnellwechsel-Adapter für alle tragbaren MAS-100®-Luftkeimsammler mit Ausnahme des MAS-100 Eco®-Sets, das am MAS-100® und Stativ montiert wird, damit der Luftkeimsammler schnell und ohne wiederholtes Schrauben angebracht und entfernt werden kann. Der Luftkeimsammler muss solide am Stativ befestigt sein. Deshalb ist der Schnellwechsel-Adapter ein nützliches Zubehör für den MAS-100®, da dieser nicht nur für einen festen Halt sorgt, sondern auch die Notwendigkeit wiederholter Schraubenanbringungen am Stativ eliminiert und somit den Verschleiß der Schrauben am Unterteil der Einheit reduziert. Der Schnellwechsel-Adapter ein ideales Zubehör für den MAS-100®-Luftkeimsammler. Er zeichnet sich durch leichte Anwendung aus und erfordert keinerlei Werkzeug für die Montage. Die Adapterplatte besteht aus Aluminium mit einer Gummimatte und ist für die permanente Anbringung am Luftkeimsammler vorgesehen. Der Schnellwechseladapter besteht aus solidem Hartplastik und wird auf den Stativsockel geschraubt. Durch einfaches Klicken der Schnellwechseladapterplatte in den Adapter kann der Luftkeimsammler fest an dem mobilen, höhenverstellbaren Stativ befestigt werden. Der Benutzer muss lediglich regelmäßig prüfen, ob die Verbindung zwischen Stativ und Platte weiterhin fest sitzt und eventuell die Schraube der Adapterplatte festziehen.
Anwendung
Luftkeimsammler werden verbreitet in der Pharma- und Kosmetikindustrie sowie in Lebensmittel-, Getränke- und Umweltanwendungen eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13