Wichtige Dokumente
1.08981
Millipore
XLT-4 Agar Supplement
for Salmonella spp., pkg of 100 mL, for use with GranuCult® XLT4 agar (Base)
Synonym(e):
Salmonella Selective Supplement
Größe auswählen
100 ML
CHF 78.30
CHF 78.30
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 78.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.74
CHF 78.30
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Form
liquid
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Sodium tetradecylsulfate solution, 26-28%
Verpackung
pkg of 100 mL
Methode(n)
microbiological culture: suitable
bp
100 °C
Dichte
1.06 g/cm3
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Kompatibilität
for use with GranuCult® XLT4 agar (Base)
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
Allgemeine Beschreibung
XLT-4 Agar Supplement contains sodiumtetradecylsulfate solution (26-28 %). It is a surfactant that inhibits thegrowth of accompanying flora and is used during the preparation of XLT-4 AgarBase to isolate and identify pathogenic Enterobacteriaceae.
Anwendung
XLT-4 Agar Supplement is an additive used during the preparation of XLT-4 Agar Base for the isolation and identification of pathogenic Enterobacteriaceae, especially Salmonella spp.
Hinweis zur Analyse
Wachstum
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030):
gut bis sehr gut
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): gut bis sehr gut
- Salmonella anatum ATCC 9270: mäßig bis sehr gut
- Shigella sonnei ATCC 11060: mäßig bis sehr gut
- Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126): gut bis sehr gut
- Enterobacter aerogenes ATCC 13048: mäßig bis gut
- Citrobacter freundii ATCC 8090: mäßig bis gut
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): kein bis mäßig
- Proteus mirabilis ATCC 14273: kein bis schwach
Schwarzes Zentrum
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030):
+
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): +
- Salmonella anatum ATCC 9270: +
Kolonienfarbe
- Shigella sonnei ATCC 11060:
farblos
- Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126): farblos
- Enterobacter aerogenes ATCC 13048: gelb
- Citrobacter freundii ATCC 8090: gelb
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): farblos bis gelb
Bebrütung: 24 - 48 Std.; 35 °C.
Supplement geprüft mit XLT4 Agar Basis Art. 1.08981.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Belgin Siriken et al.
Microbial drug resistance (Larchmont, N.Y.), 26(2), 136-144 (2019-08-28)
The aims of this study were to evaluate the prevalence of Salmonella spp., including S. Enteritidis and S. Typhimurium, their antibiotic resistance profiles, and the presence/absence of class 1 integron (intI1) in 50 raw ground beef and 50 raw, meatball