Merck
1.08320
Millipore
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid
pKa (20 °C)8.40, ≥99% (alkalimetric)
Synonym(e):
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid, TAPS
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161703
EG-Index-Nummer:
249-954-1
NACRES:
NA.05
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (alkalimetric)
pKa (20 °C)
8.40
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H17NO6S/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14)
InChIKey
YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Puffersubstanz TAPS
buffer substance TAPS
Anwendung
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid buffer substance TAPS. CAS 29915-38-6, molar mass 243.27 g/mol.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (alkalimetrisch)≥ 99 %Identität (IR-Spektrum)entsprichtUV-Eigenabsorption (250 nm, 20 g/l, 1 cm, Wasser)≤ 0.05Chlorid (Cl)≤ 0.005 %Sulfat (SO₄)≤ 0.005 %Schwermetalle (als Pb)≤ 0.0005 %Na (Natrium)≤ 0.005 %Trocknungsverlust (105 °C)≤ 0.2 %Zwitterionischer Puffer, pKa bei 20 °C8.40
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup