Merck
1.08164
Supelco
Potassium chloride solution
UV-VIS Standard 4, according to Ph. Eur. stray light testing, Certipur®
Synonym(e):
UV-VIS Standard 4
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
product name
Kaliumchloridlösung, UV-VIS Standard 4, according to Ph. Eur. stray light testing, Certipur®
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
according to Ph. Eur. stray light testing
Produktlinie
Certipur®
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Anwendung(en)
environmental
industrial qc
Format
mixture
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
zur Streulichtprüfung nach Ph Eur Certipur®
Anwendung
UV-VIS-Standard 4: Kaliumchloridlösung als Referenzmaterial für die Überprüfung der Wellenlänge von Spektrophotometern gemäß Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.) Kapitel 2.2.25 und American Society for Testing and Materials (ASTM) E 387.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Lösung mit 12 g/l Kaliumchlorid in H2O
  • Praktisch verpackt in 10-ml-Glasampullen. Jede Packung enthält 3 Einwegampullen
  • Stabile Lösungen in Glasampullen
  • Akkreditierung nach ISO 17025
  • Rückführbarkeit auf Standardreferenzmaterial von NIST (National Institute of Standards and Technology, USA) und PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Deutschland)
  • Inklusive Analysenzertifikat (CoA)
  • Zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable