Merck
1.08107
Supelco
Tetrahydrofuran
≥99.9% (GC), suitable for DNA amplification and peptide synthesis (max. 0.005% H₂O)
Synonym(e):
1,4-Oxidobutan, Tetramethylenoxid, Furantetrahydrid, THF, Butylenoxid, Oxolan, Tetramethylenoxid
Größe auswählen
1 L
CHF 200.00
CHF 200.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
CHF 200.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
Beilstein:
102391
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191504
EG-Index-Nummer:
203-726-8
NACRES:
NA.21
bp:
65-67 °C (lit.)
CHF 200.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Tetrahydrofuran, for DNA and peptide synthesis (max. 0.005% H₂O)
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
610 °F
Expl.-Gr.
1.8-11.8 %
Methode(n)
DNA amplification: suitable
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.005% Water
Abdampfrückstand
≤10 mg/L
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
pH-Wert
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−108 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -21.5 °C
Dichte
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChIKey
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,9 %
Identität (IR): entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0,0005 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Peroxid (als H₂O₂): ≤ 0,005 %
Abdampfrückstand: ≤ 10 mg/l
Wasser: ≤ 0,005 %
Das Produkt wird mit 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) stabilisiert.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-6.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-21.2 °C - closed cup