Merck
1.07509
Sigma-Aldrich
Pararosanilin (Chlorid) (C.I. 42500)
for microscopy Certistain®
Synonym(e):
Pararosanilin (Chlorid) (C.I. 42500)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.82
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116130
EG-Index-Nummer:
209-321-2
Qualitätsniveau
Form
crystalline
mp (Schmelzpunkt)
268-270 °C (decomposes)
Löslichkeit
10 g/L
Schüttdichte
500 kg/m3
εmax
2620-3030 at 545-547 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
InChIKey
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pararosanilin (Chlorid) (C.I. 42500) für die Mikroskopie Certistain® ist ein Festfarbstoff und wird zur Herstellung von Schiffschem Reagens für die PAS-Reaktion zum Färben von Mucopolysacchariden in histologischen Gewebeproben eingesetzt. Die PAS-Reaktion (periodic acid-Schiff) ist eines der am häufigsten verwendeten chemischen Verfahren in der Histologie.
Als Certistain®-Farbstoff wird es nach höchsten Standards und strengen Spezifikationen einer chemischen Qualitätsprüfung unterzogen. Als CE-registriertes IVD-Produkt kann das Produkt problemlos in der Diagnostik und bei Laborakkreditierungen verwendet werden. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Rechtliche Hinweise
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable